Learn More
MedChemExpress Rhodamine B
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Quantity | 100 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubility | DMSO : 125 mg/mL (260.95 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 100 mg/mL (208.76 mM; Need ultrasonic) |
| Target | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |
| Product Type | Dye Reagents |
| Molecular Weight (g/mol) | 479.01 g/mol |
| CAS | 81-88-9 |
| Synonym | Basic Violet 10 ∣ Brilliant Pink B ∣ Rhodamine O ∣ Tetraethylrhodamine |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?