Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B, 99+%, ren, laserkvalitet
Produktkod. 10229510 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10229510 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10229510 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 419000010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodamine B
Smältpunkt 210,0 °C till 211,0 °C
Namnnotering 99+%
CAS 81-88-9
Fluorescens Max 565 nm (i metanol)
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 545 nm (i metanol)
Molar absorptionskoefficient 106000L/(mole.cm) (lambda max.)
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 99+%
Molekylformel C28H31ClN2O3
MDL-nummer MFCD00011931
Beilstein 19, V,8, 669
Merck Index 15, 8307
Synonym Basic Violet 10, C.I. 45170
Färg Klart
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lätt lösliga i HCL och Naoh, lösliga i alkohol
Kvantitet 1 g
InChI-nyckel PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
LEDER [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
IUPAC-namn [9-(2-karboxifenyl)-6-(dietylamino)xanten-3-yliden]-dietylazanium;klorid
Molekylvikt (g/mol) 479.02
PubChem CID 6694
ChEBI CHEBI:52334
Formel vikt 479.01
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rhodamine B
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.