Läs mer
Rhodamine B base, 97%
Produktkod. 10378250 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10378250 25 g Glasflaska 25g
10701165 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10378250 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215230250
Request Bulk or Custom Format
Rhodamine B base, CAS # 509-34-2, is a fluorescent dye used in staining applications. | CAS: 509-34-2 | C28H30N2O3
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Rhodamine B är ett organiskt vattenlösligt fluorescerande färgämne
  • Rhodamin B har hittats som en giftig förorening i vattenhaltiga system som kan avlägsnas med fotokatalysmetoder
Användningsområden
  • Rhodamine B har använts för att förbereda fluorescerande sonder för järndetektion
  • Den kan användas för fluorescerande märkning av nanopartiklar och efterföljande detektion av nanopartikelupptag i celler
  • Används som färgämne i ELISA fluorescensmikroskopi och flödescytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 509-34-2
Molekylformel C28H30N2O3
MDL-nummer MFCD00066967
Synonym C.I. 45170.1, Solvent Red 49
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodamine B base
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 19, 344
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dimethylformamide,, dimethylsulfoxide, ethanol
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 442.55
Förlust vid torkning 1% max. (105°C)
Procent renhet 97%
Förpackning Glasflaska
Färg Lila
Kvantitet 25 g
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rhodamine B base
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.