Läs mer
Rodamin B, TRC
Produktkod. 30420453
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30420453 500 g
1 options
Produktkod. 30420453 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR318605500G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodamine B chloride
CAS 81-88-9
Molekylformel C28 H31 N2 O3 . Cl
Kvantitet 500 g
Synonym Rhodamine B, Xanthylium','9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-','chloride (1:1), Ammonium','[9-(o-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)-3H-xanthen-3-ylidene]diethyl-','chloride (8CI), Xanthylium','9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-','chloride (9CI), [9-(o-Carboxyphenyl)-6-(diethylamino)-3H-xanthen-3-ylidene]diethylammonium chloride (6CI,7CI), 11411 Red, ADC Rhodamine B, Aizen Rhodamine B, Aizen Rhodamine BH, Aizen Rhodamine BHC, Akiriku Rhodamine B, Amezin Rhodamine B Liquid, Basazol Red 71L, Basazol Red 71P, Basic Rose Extract, Basic Rose Red, Basic Violet 10, Basonyl Red 540, Basonyl Red 545, Basonyl Red 545FL, Brilliant Pink B, C.I. 45170, C.I. Basic Violet 10, C.I. Food Red 15, Calcozine Red BX, Calcozine Rhodamine BXP, Cerise Toner X 1127, Chromatint Rhodamine B, D and C Red No. 19, D&C Red 19, D&C Red No. 19, Diabasic Rhodamine B, Edicol Supra Rose B, Edicol Supra Rose BS, Eriosin Rhodamine B, FD And C Red No. 19, Flexo Red 540, GRM 980, Hexacol Rhodamine B Extra, Ikada Rhodamine B, Japan Red 213, Japan Red No. 213, LC 6100, Mitsui Rhodamine BX, OP 312, RHB, Red No. 213, Rheonine B, Rhodamine 610 chloride, Rhodamine B, Rhodamine B 500, Rhodamine B 500 hydrochloride, Rhodamine B Extra, Rhodamine B Extra M 310, Rhodamine B Extra S, Rhodamine B-EX, Rhodamine BA, Rhodamine BA Export, Rhodamine BDC, Rhodamine BN, Rhodamine BS, Rhodamine BX, Rhodamine BXL, Rhodamine BXP, Rhodamine FB, Rhodamine Lake Red B, Rhodamine O, Rhodamine S, Rhodamine S (Russian), Rhodamine','tetraethyl-, Sicilian Cerise Toner A 7127, Sumiplast Pink B, Symulex Magenta F, Symulex Rhodamine B Toner F, Takaoka Rhodamine B, Tetraethylrhodamine
InChI formel InChI=1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
LEDER [Cl-].CCN(CC)c1ccc2C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3Oc2c1)c4ccccc4C(=O)O
IUPAC-namn [9-(2-karboxyphenyl)-6-(dietylamino)xanthen-3-yliden]-dietylazanium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 479.01
Formel vikt 478.2023