Läs mer
Invitrogen™ Rhodaminröd™ -X, succinimidylester, 5-isomer
Produktkod. 11538976
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11538976
Brand: Invitrogen™ R6160
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Rhodaminröd™ -X, succinimidylester, 5-isomer
Den aminreaktiva Rhodamine Red™ -X, succinimidylester kan användas för att skapa rödfluorescerande biokonjugat med excitations-/emissionsmaxima∼ 560/580 nm. Detta reaktiva färgämne innehåller ytterligare en sjuatomig aminohexanoyldistans ('X') mellan fluoroforen och succinimidylestergruppen. Denna spacer hjälper till att separera fluoroforen från dess fästpunkt, vilket potentiellt minskar interaktionen mellan fluoroforen och biomolekylen till vilken den är konjugerad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Produkttyp Succinimidylester
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Kemisk reaktivitet Amin
Frakt skick Rumstemperatur
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester
Etikett eller färgämne Rhodamine Red™
Etiketttyp Klassiska färgämnen
Produktlinje Rhodamine Red™
Emission 580
Excitation 560
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning. Ej för diagnostik.