Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rodamin WT, 20% lösning i vatten
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rhodamine WT |
| CAS | 37299-86-8, 7732-18-5 |
| Förpackning | Glasflaska |
| Densitet | 1.16, 1.1600g/mL |
| Molekylformel | C29H29ClN2Na2O5 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: blandbar. |
| Kvantitet | 100 ml |
| InChI-nyckel | NRZDMKVYRRMFRR-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3O2)C4=C(C=C(C=C4)C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Cl-] |
| IUPAC-namn | disodium; 4-[3-(dietylamino)-6-dietylazaniumylidenexanten-9-yl]bensen-1,3-dikarboxylat; klorid |
| Visa mer |
Endast användning för forskning i RUO –