Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rodamin WT, 20% lösning i vatten
Produktkod. 12193761 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12193761 1 l 1 L
12103771 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12193761 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 446970010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3940.00 SEK
    3436.65 SEK / 1 L
    Save 503.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 37299-86-8 | C29H29ClN2Na2O5 | 566,99 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodamine WT
CAS 37299-86-8, 7732-18-5
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.16, 1.1600g/mL
Molekylformel C29H29ClN2Na2O5
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar.
Kvantitet 1 l
InChI-nyckel NRZDMKVYRRMFRR-UHFFFAOYSA-L
LEDER CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3O2)C4=C(C=C(C=C4)C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Cl-]
IUPAC-namn disodium; 4-[3-(dietylamino)-6-dietylazaniumylidenexanten-9-yl]bensen-1,3-dikarboxylat; klorid
Molekylvikt (g/mol) 566.99
PubChem CID 37718
Formel vikt 566.99
Visa mer Visa mindre
Endast användning för forskning i RUO –