Läs mer
Rhodanin-3-ättiksyra, 98 %
Produktkod. 11405896
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11405896 5 g 5g
11415896 25 g 25g
11425896 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11405896 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22244.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5718-83-2 | C5H5NO3S2 | 191,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5718-83-2
Molekylformel C5H5NO3S2
Molekylvikt (g/mol) 191.22
MDL-nummer MFCD00005491
InChI-nyckel JGRMXPSUZIYDRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodanine-3-acetic acid, rhodanine-n-acetic acid, n-carboxymethylrhodanine, 3-rhodanineacetic acid, 3-thiazolidineacetic acid, 4-oxo-2-thioxo, 3-carboxymethyl rhodanine, n-carboxymethyl rhodanine, 2-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl acetic acid, 4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidineacetic acid, 4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidinylacetic acid
PubChem CID 79793
IUPAC-namn 2-(4-oxo-2-sulfanyliden-1,3-tiazolidin-3-yl)ättiksyra
LEDER OC(=O)CN1C(=O)CSC1=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodanine-3-acetic acid
Smältpunkt 145°C to 148°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 149513
Formel vikt 191.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.