Läs mer
Rhodanin, 99 %
Produktkod. 10582931 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10582931 25 g Glasflaska 25g
10794081 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10582931 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 152600250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 141-84-4 | C3H3NOS2 | 133,183 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-84-4
Molekylformel C3H3NOS2
Molekylvikt (g/mol) 133.183
MDL-nummer MFCD00005488
InChI-nyckel KIWUVOGUEXMXSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Thioxo-4-thiazolidinone
PubChem CID 1201546
ChEBI CHEBI:8830
IUPAC-namn 2-sulfanyliden-1,3-tiazolidin-4-on
LEDER C1C(=O)NC(=S)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodanine
Smältpunkt 167°C to 170°C
Namnnotering 99%
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 27, 242
Merck Index 15, 8308
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 133.2
Procent renhet ≥98.5%
Förpackning Glasflaska
Färg Beige till Gul
Kvantitet 25 g
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rhodanine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.