Läs mer
Rhodanin, TRC
Produktkod. 30415523
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30415523 1 g
1 options
Produktkod. 30415523 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR3186151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodanine
CAS 141-84-4
Molekylformel C3H3NOS2
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Thio-4-ketothiazolidine, 2-Thio-4-thiazolinone, 2-Thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, 2-Thioxo-4-thiazolidinone, 4-Oxo-1,3-thiazolidine-2-thione, 4-Oxo-2-thiazolidinethione, 4-Oxo-2-thionothiazolidine, 4-Oxo-2-thioxothiazolidine, 4-Thiazolidinone-2-thione, NSC 1899, Rhodaninic Acid
InChI formel InChI=1S/C3H3NOS2/c5-2-1-7-3(6)4-2/h1H2,(H,4,5,6)
LEDER O=C1CSC(=S)N1
IUPAC-namn 2-sulfanyliden-1,3-tiazolidin-4-ett
Molekylvikt (g/mol) 133.19
Formel vikt 132.9656