Läs mer
Rhodium (5 % på aluminiumoxid), TRC
Produktkod. 30419374
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30419374 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30419374 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR3186352.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodium
CAS 7440-16-6
Kvantitet 2.5 g
Molekylformel Rh
Synonym Rh
InChI formel InChI=1S/Rh
LEDER [Rh]
IUPAC-namn Rhodium
Molekylvikt (g/mol) 102.91
Formel vikt 102.9055