Läs mer
Rodium, 5% kol, torrt
Produktkod. 11428536
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428536 1 g 1g
11438536 5 g 5g
11448536 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428536 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15965.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102,91 g/mol
Rodium, 5% på kol är ett användbart reagens för omvandling av nitriler till primära aminer och hydrogenering av aromatiska ringar, pyridiner, aldehyder och sockerarter. Det används också för reduktion av oximer till aminer och för reduktion av nitrobensen till fenylhydroxylamin med användning av hydrazinhydrat som vätekälla.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Rhodium, 5% på kol är ett användbart reagens för omvandling av nitriler till primära aminer och hydrering av aromatiska ringar, pyridiner, aldehyder och sockerarter. Det används också för reduktion av oximer till aminer och för reduktion av nitrobensen till fenylhydroxylamin med användning av hydrazinhydrat som vätekälla.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, halogener, klortrifluorid och syrgasdifluorid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-16-6
Molekylformel Rh
Molekylvikt (g/mol) 102.91
MDL-nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI-nyckel MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC-namn rodium
LEDER [Rh]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodium
Namnnotering 5% on carbon, dry
Kvantitet 1 g
Odör Odorless
UN-nummer UN1325
Merck Index 14,8186
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.