Läs mer
Rhodium, 5% on carbon, dry
Produktkod. 11438536
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11438536
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15965.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Rodium, 5% på kol är ett användbart reagens för omvandling av nitriler till primära aminer och hydrogenering av aromatiska ringar, pyridiner, aldehyder och sockerarter. Det används också för reduktion av oximer till aminer och för reduktion av nitrobensen till fenylhydroxylamin med användning av hydrazinhydrat som vätekälla.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Rhodium, 5% på kol är ett användbart reagens för omvandling av nitriler till primära aminer och hydrering av aromatiska ringar, pyridiner, aldehyder och sockerarter. Det används också för reduktion av oximer till aminer och för reduktion av nitrobensen till fenylhydroxylamin med användning av hydrazinhydrat som vätekälla.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, halogener, klortrifluorid och syrgasdifluorid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-16-6
Molekylformel Rh
Molekylvikt (g/mol) 102.91
MDL-nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI-nyckel MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC-namn rodium
LEDER [Rh]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodium
Namnnotering 5% on carbon, dry
Kvantitet 5 g
Odör Odorless
UN-nummer UN1325
Merck Index 14,8186
Löslighetsinformation Insoluble in water.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rhodium, 5% on carbon, dry
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Carbon, Rhodium
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.