Läs mer
Rodium, 5% kol, torrt
Beskrivning
Rodium, 5% på kol är ett användbart reagens för omvandling av nitriler till primära aminer och hydrogenering av aromatiska ringar, pyridiner, aldehyder och sockerarter. Det används också för reduktion av oximer till aminer och för reduktion av nitrobensen till fenylhydroxylamin med användning av hydrazinhydrat som vätekälla.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Rhodium, 5% på kol är ett användbart reagens för omvandling av nitriler till primära aminer och hydrering av aromatiska ringar, pyridiner, aldehyder och sockerarter. Det används också för reduktion av oximer till aminer och för reduktion av nitrobensen till fenylhydroxylamin med användning av hydrazinhydrat som vätekälla.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, halogener, klortrifluorid och syrgasdifluorid.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rhodium |
| Namnnotering | 5% kol, torrt |
| Kvantitet | 25 g |
| Odör | Luktfritt |
| UN-nummer | UN1325 |
| Merck Index | 14,8186 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
Säkerhet och hantering
- Rhodium, 5% on carbon, dry
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Contain: Carbon, Rhodium
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.