Läs mer
Rhodium acetate, ca. 40% Rh, brown, water soluble
Produktkod. 10125070 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10125070
Brand: Thermo Scientific Acros 270200010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 42204-14-8 | C2H3O2Rh | 161.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42204-14-8
Molekylformel C2H3O2Rh
Molekylvikt (g/mol) 161.95
MDL-nummer MFCD03410291
InChI-nyckel NENDHUHGFRLXEN-UHFFFAOYSA-M
Synonym rhodium 3+ ion acetate
PubChem CID 3660445
IUPAC-namn acetic acid;rhodium
LEDER [Rh].CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodium acetate
Namnnotering ca. 40% Rh
Färg Brown
Fysisk form Powder
Kvantitet 1 g
Linjär formel Rh(CO2CH3)x
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 130.96
Procent renhet ∼40% (Rh)
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle