Läs mer
Rodium (aktivt kol), TRC
Produktkod. 30416416
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30416416 1 g
1 options
Produktkod. 30416416 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR3186301G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodium
CAS 7440-16-6
Kvantitet 1 g
Molekylformel Rh
Synonym Rh
InChI formel InChI=1S/Rh
LEDER [Rh]
IUPAC-namn Rhodium
Molekylvikt (g/mol) 102.91
Formel vikt 102.9055