Läs mer
Rodiumkarbonylklorid, TRC
Produktkod. 30420305
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30420305 50 mg
1 options
Produktkod. 30420305 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR31884550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodium Carbonyl Chloride
CAS 14523-22-9
Molekylformel 4 C O . 2 Cl . 2 Rh
Kvantitet 50 mg
Synonym Tetracarbonyldi-μ-chlorodi-rhodium, Bis(chlororhodiumdicarbonyl), Bis(dicarbonyl(μ-chloro)rhodium), Bis(dicarbonylchlororhodium), Bis(dicarbonylrhodium chloride), Bis(μ-chloro)bis(dicarbonylrhodium), Chlorodicarbonylrhodium dimer, Chlororhodium dicarbonyl dimer, Di-μ-Chlorotetracarbonyldirhodium(I), Dicarbonylchlororhodium dimer, Dicarbonylrhodium chloride dimer, Dichlorodirhodiumtetracarbonyl, Dichlorotetracarbonyldirhodium, Dirhodium tetracarbonyl dichloride, NSC 120116, Rhodium carbonyl chloride dimer, Rhodium dicarbonyl chloride dimer, Tetracarbonyl-μ,μ'-dichlorodirhodium, Tetracarbonyl-μ,μ'-dichlorodirhodium(I), Tetracarbonylbis(μ-chloro)dirhodium, Tetracarbonyldi-μ-chlorodirhodium, Tetracarbonyldichlorodirhodium
InChI formel InChI=1S/4CO.2ClH.2Rh/c4*1-2;;;;/h;;;;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
LEDER [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
IUPAC-namn kolmonoxid; rhodium (1+); Diklorid
Molekylvikt (g/mol) 388.757
Formel vikt 387.728