Läs mer
Rhodiumfolie, 0,025 mm tjock, 99,8 % (metallbas)
Produktkod. 11367207
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367207 25 x 25 mm 25mm
11365889 50 x 50 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011524.FF
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-16-6
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-16-6
Specifikationer
Kvantitet 25 x 25 mm
Procent renhet 99.8%