Läs mer
Rhodium(II) acetate, dimer, 98+%
Produktkod. p-7046593
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 g
Förpackningsstorlek:
100mg
2g
500mg
Produktkod. 11358176
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15152.MC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15956-28-2 | C8H12O8Rh2 | 441.99 g/mol
Katalysator för cyklopropanering av alkener, oxidation av alkoholer, cykliseringsreaktioner som involverar a-diazokarbonylgrupper, insättning i CH- och XH-bindningar (XH är NH eller SH eller OH) och för ylidbildning. Mer reaktiv och användbar för att differentiera ribonukleosider och deoxinukleosider. Det används också för att funktionalisera fullerener till polymerer. Effektiv katalysator för väteöverföring från 2-propanol till cyklohexanon och andra omättade föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Katalysator för cyklopropanering av alkener, oxidation av alkoholer, cykliseringsreaktioner som involverar ɑ-diazokarbonylgrupper, insättning i CH- och XH-bindningar (XH är NH eller SH eller OH) och för ylidbildning. Mer reaktiv och användbar för att differentiera ribonukleosider och deoxinukleosider. Det används också för att funktionalisera fullerener till polymerer. Effektiv katalysator för väteöverföring från 2-propanol till cyklohexanon och andra omättade föreningar.
Löslighet
Löslig i vattenlösning som vatten. Något löslig i etanol
Anmärkningar
Stabil under normala förhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15956-28-2
Molekylformel C8H12O8Rh2
Molekylvikt (g/mol) 441.99
MDL-nummer MFCD00003538
InChI-nyckel VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium
PubChem CID 122130469
LEDER C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodium(II) acetate
Smältpunkt 205°C
Namnnotering dimer
Kvantitet 100 mg
Linjär formel [Rh(CO2CH3)2]2
Löslighetsinformation Soluble in aqueous solution like water. Slightly soluble in ethanol
IUPAC-namn bis(A2-rodium(2+))tetraacetat
Formel vikt 441.99
Procent renhet ≥98%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.