Läs mer
Rhodium(II)acetat-dimer, dihydrat, ca 43 % Rh
Produktkod. 10402781 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10402781 1 g Glasflaska 1g
10062580 250 mg Glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10402781 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 197610010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 29998-99-0 | C8H16O10Rh2 | 478,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29998-99-0
Molekylformel C8H16O10Rh2
Molekylvikt (g/mol) 478.02
MDL-nummer MFCD00149212
Synonym Tetrakis[micron-(acetato-O:O')]diaquadirhodium
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodium(II) acetate dimer, dihydrate
Namnnotering ca 43 % Rh
Färg Klart
Fysisk form Fint pulver
Kvantitet 1 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(CH3CO2)2RhH2O]2
Fieser 08,434; 13,266; 15,278; 16,289; 17,298; 05,571
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: måttligt lösliga i många polära lösningsmedel som eth, anol, aceton, ättiksyra, acetonitril, dmso, ni, trometan, thf, trietylfosfat.
Formel vikt 478.02
Procent renhet ∼43 % (Rh)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.