Läs mer
Rhodium(II)acetat, dimer, Premion™ , 99,99 % (metallbas), Rh 46,2 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11380709
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11380709 0.25 g 0.25g
11370709 1 g 1g
11360709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11380709 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010560.01
Request Bulk or Custom Format
För användning vid cyklopropanering av alkener
Katalysator för cyklopropanering av alkener, oxidation av alkoholer, cykliseringsreaktioner som involverar -diazokarbonylgrupper, insättning i CH- och XH-bindningar (XH är NH eller SH eller OH) och för ylidbildning. Mer reaktiv och användbar för att differentiera ribonukleosider och deoxinukleosider. Det används också för att funktionalisera fullerener till polymerer. Effektiv katalysator för väteöverföring från 2-propanol till cyklohexanon och andra omättade föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15956-28-2
Molekylformel C8H12O8Rh2
Molekylvikt (g/mol) 441.99
MDL-nummer MFCD00003538
InChI-nyckel VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium
PubChem CID 122130469
LEDER C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Rhodium(II) acetate, dimer
Smältpunkt 205°C
Namnnotering Rh 46.2% min.
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 0.25 g
Analysprocentintervall 99.99% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in aqueous solution like water. Slightly soluble in ethanol
IUPAC-namn rodium(2+);tetraacetat
Formel vikt 441.99
Odör Odorless
Utseende Green powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodium(II) acetate, dimer
Signalord
  • Varning
Farekategori
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faresætning
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Rhodium(II) acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.