Läs mer
Rodium(II)oktanoatdimer, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050952
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. 11319147
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039825.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73482-96-9
Molekylformel C32H60O8Rh2
Molekylvikt (g/mol) 778.635
MDL-nummer MFCD00064724
InChI-nyckel FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J
Synonym chloro 1,2,3-eta-3-phenyl-2-propenyl 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazol-2-ylidene palladium ii
PubChem CID 131858392
IUPAC-namn oktanoat; rodium(2+)
LEDER CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].[Rh+2].[Rh+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodium(II) octanoate dimer
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Linjär formel [Rh[CH3(CH2)6CO2]2]2
Löslighetsinformation Soluble in hot alcohol, dichloromethane, toluene and acetic acid, slightly soluble in alcohol
Formel vikt 778.63
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.