Läs mer
Rhodium(II) trifluoroacetatdimer
Produktkod. 10568833 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10568833 250 mg Glasflaska 250mg
10771894 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10568833 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 389702500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 31126-95-1 | C8F12O8Rh2 | 657,88 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31126-95-1
Molekylformel C8F12O8Rh2
Molekylvikt (g/mol) 657.88
MDL-nummer MFCD00209611
InChI-nyckel SZQVMUPTZFMHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodium ii trifluoroacetate dimer, trifluoroacetic acid rhodium ii salt dimer, dirhodium ii tetra trifluoroacetate, rhodium ii trifluoroacetate dimer, ?rh2 cf3coo 4, bis 2,2,2-trifluoroacetyl oxy rhodio 2,2,2-trifluoroacetate
PubChem CID 10985187
IUPAC-namn rodium;2,2,2-trifluorättiksyra
LEDER C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.[Rh].[Rh]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Färg Klart
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 250 mg
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Formel vikt 657.88
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.