Läs mer
Rhodium(III) 2,4-pentanedionate, Premion™, 99.99% (metals basis), Rh 25.2% min
Beskrivning
Rhodium(III) 2,4-pentandionat används i katalytiska reagenser för organisk syntes. Rodium(III)-2,4-pentandionat är användbart för hydrosilylering av en mängd olika organiska substrat som alkener, terminala eller interna acetylener, konjugerade diener, alfa-, beta-omättade aldehyder och allyliska föreningar. Den utför rollen som en katalysator i välkända reaktioner såsom omvandlingsprocesser inklusive hydrering, etanolångreformering, CO-oxidation och NOx-reduktion. Rodiumacetylacetonat, som den organiska lösningsmedelslösliga källan för rodiummetalljoner, kan användas för att framställa monodispers storlek/form kontrollerade Rh nanokristaller. Rh nanokristallmonoskikt har rapporterats visa hög aktivitet för hydrering av vinylcyklohexen för att selektivt producera etylcyklohexen. De storleks-/formkontrollerade nanokristallerna hittar en mängd olika tillämpningar i oljeraffineringsprocesser, kemisk syntes och bränslecellsteknologi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rhodium(III) 2,4-pentanedionate |
| Smältpunkt | 263°C to 264°C |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Löslighetsinformation | Very soluble in chloroform; Soluble in alcohol; In soluble in water. |
| IUPAC-namn | (E)-4-hydroxipent-3-en-2-on; rodium |
| Formel vikt | 400.23 |
| Procent renhet | 99.99% |
| Kvalitet | Premion |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.