Läs mer
Rhodium(III) 2,4-pentanedionate, Premion™, 99.99% (metals basis), Rh 25.2% min
Produktkod. p-7048444
Kvantitet:
0.5 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
1g
5g
Produktkod. 11300719
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010561.02
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14284-92-5 | C15H21O6Rh | 400.23 g/mol
Rhodium(III) 2,4-pentandionat används i katalytiska reagenser för organisk syntes. Rodium(III)-2,4-pentandionat är användbart för hydrosilylering av en mängd olika organiska substrat som alkener, terminala eller interna acetylener, konjugerade diener, alfa-, beta-omättade aldehyder och allyliska föreningar. Den utför rollen som en katalysator i välkända reaktioner såsom omvandlingsprocesser inklusive hydrering, etanolångreformering, CO-oxidation och NOx-reduktion. Rodiumacetylacetonat, som den organiska lösningsmedelslösliga källan för rodiummetalljoner, kan användas för att framställa monodispers storlek/form kontrollerade Rh nanokristaller. Rh nanokristallmonoskikt har rapporterats visa hög aktivitet för hydrering av vinylcyklohexen för att selektivt producera etylcyklohexen. De storleks-/formkontrollerade nanokristallerna hittar en mängd olika tillämpningar i oljeraffineringsprocesser, kemisk syntes och bränslecellsteknologi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14284-92-5
Molekylformel C15H21O6Rh
Molekylvikt (g/mol) 400.23
MDL-nummer MFCD00083144 MFCD00083144
InChI-nyckel DGOINFUDFBWCMX-LNTINUHCSA-K
Synonym rhodium iii acetylacetonate-rh
PubChem CID 131675882
LEDER [Rh+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodium(III) 2,4-pentanedionate
Smältpunkt 263°C to 264°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 0.5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Very soluble in chloroform; Soluble in alcohol; In soluble in water.
IUPAC-namn rodium(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
Formel vikt 400.23
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Rh 25.2% min.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.