Läs mer
Rhodium(III)bromidhydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11381858
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381858 1 g 1g
11391858 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381858 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011816.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123333-87-9 | Br3Rh | 342.62 g/mol
Rodium(III)bromidhydrat används för att framställa koordinationskomplex, trans-dibromotetrakis(pyridin)rodium(III)bromidhexahydrat. Det är också involverat i framställningen av rodiumnanopartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123333-87-9
Molekylformel Br3Rh
Molekylvikt (g/mol) 342.62
MDL-nummer MFCD00149837
InChI-nyckel MMRXYMKDBFSWJR-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn rodium(3+)tribromid
LEDER [Br-].[Br-].[Br-].[Rh+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodium(III) bromide hydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Formel vikt 342.62 (Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.