Läs mer
Rhodium(III)bromidhydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7048875
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11381858
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011816.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 123333-87-9 | Br3Rh | 342.62 g/mol
Rodium(III)bromidhydrat används för att framställa koordinationskomplex, trans-dibromotetrakis(pyridin)rodium(III)bromidhexahydrat. Det är också involverat i framställningen av rodiumnanopartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123333-87-9
Molekylformel Br3Rh
Molekylvikt (g/mol) 342.62
MDL-nummer MFCD00149837
InChI-nyckel MMRXYMKDBFSWJR-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn rodium(3+)tribromid
LEDER [Br-].[Br-].[Br-].[Rh+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodium(III) bromide hydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Formel vikt 342.62 (Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.