Läs mer
Rodium(III)klorid, vattenfri, 48,6-49,2 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-41417 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
500mg
Produktkod. 10558902
Brand: Thermo Scientific Acros 419105000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10049-07-7 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10049-07-7
Molekylformel Cl3Rh
Molekylvikt (g/mol) 209.26
MDL-nummer MFCD00011204
InChI-nyckel SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn rodium(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Specifikationer
Kokpunkt 717.0°C (730.0 mmHg)
Kemiskt namn eller material Rhodium(III) chloride
Smältpunkt 450.0°C
Namnnotering 48.6-49.2% Rh
Färg Svart
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 mg
Linjär formel RhCl3
Fieser 02,357; 03,242; 06,504; 07,313; 08,435; 11,460; 14,271; 16,292; 17,366
Merck Index 15, 8313
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkaline solution
Formel vikt 209.26
Procent renhet 48.6 to 49.2% Rh
Förpackning Glasflaska
Densitet 5.38, 5.3800g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rhodium(III) chloride, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.,Skadligt vid förtäring.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.,Kan vara korrosivt för metaller.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.,VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.,Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .,Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.