Läs mer
Rhodium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (metals basis), Rh 48.7% min
Produktkod. 11361858
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11361858 0.25 g 0.25g
11371858 1 g 1g
15485985 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11361858 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011815.01
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10049-07-7 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
Det används i homogen katalys, till exempel vid industriell framställning av ättiksyra. Den används för att belägga optiska fibrer och optiska speglar, och för deglar, termoelement och strålkastarreflektorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10049-07-7
Molekylformel Cl3Rh
Molekylvikt (g/mol) 209.26
MDL-nummer MFCD00011204
InChI-nyckel SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn rodium(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodium(III) chloride
Namnnotering Anhydrous
Färg Röd till brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 0.25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel RhCl3
Merck Index 14,8188
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in hydroxide and cyanide solutions.
Formel vikt 209.26
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Rh 48.7% min.
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.