Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rhodium(III) chloride hydrate |
| Smältpunkt | 100,0 °C |
| Färg | Brun till Brun-röd |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Kvantitet | 5 g |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | RhCl3·xH2O |
| Fieser | 10,343; 11,460; 14,271; 16,292; 17,366 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol och hcl, olösliga i eter |
| Formel vikt | 209.26 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Rhodium(III) chloride hydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.