Learn More
Rhodium(III) chloride hydrate, 99.95%, (trace metal basis)
Product Code. 10037849 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 10037849
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20765-98-4 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20765-98-4
Molekylformel Cl3Rh
Molekylvikt (g/mol) 209.26
MDL-nummer MFCD00149839
InChI-nyckel SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn rodium(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Specifications
Kemiskt namn eller material Rhodium(III) chloride hydrate
Smältpunkt 100,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 250 mg
Analysprocentintervall 37.0 to 43% (Rh)
Linjär formel RHCl3·xH2O
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alchol and hcl, insoluble in ether
Formel vikt 209.26
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Rhodium(III) chloride hydrate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.,Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.,VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .,Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.