Läs mer
Rhodium(III) chloride hydrate, Premion™, 99.99% (metals basis)
Produktkod. p-7058946
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11320298
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043702.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20765-98-4 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
Rodium(III)kloridhydrat används som katalysator för omvandling av metan till ättiksyra, isomerisering av alkener, reduktion av aromatiska ringar och hydratisering av acetylen. Det är involverat i hydrosilyleringen av alfa,beta-omättade estrar för att bilda dimetylketentrimetylsilylacetaler. Det spelar en viktig roll som katalysator för konjugatreduktion av kanelaldehyder följt av korskoppling med arylboronsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20765-98-4
Molekylformel Cl3Rh
Molekylvikt (g/mol) 209.26
MDL-nummer MFCD00149839
InChI-nyckel SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn rodium(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodium (III) chloride hydrate
Smältpunkt 100°C (decomposition)
Färg Rött
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,8188
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in acetone.
Formel vikt 209.26 (Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Premion
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.