Läs mer
Rhodium(III)kloridhydrat, Rh 38,0–45,5 %
Produktkod. 11365819
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11365819 25 g 25g
11341658 0.25 g 0.25g
11331658 1 g 1g
11351658 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11365819 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011032.14
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 20765-98-4 | Cl3Rh | 209,26 g/mol
Rodium(III)kloridhydrat används som katalysator för att framställa ättiksyra. Det används också som en katalysator för reduktion, oxidation av alkener, hydratisering av acetylen och isomerisering av alkener. Det är involverat i hydrosilyleringen av alfa,beta-omättade estrar för att bilda dimetylketentrimetylsilylacetaler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20765-98-4
Molekylformel Cl3Rh
Molekylvikt (g/mol) 209.26
MDL-nummer MFCD00149839
InChI-nyckel SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
Synonym Rhodium trichloride hydrate
IUPAC-namn rodium(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodium(III) chloride hydrate
Smältpunkt 100 °C (dekomposition)
Namnnotering Rh 38.5-45.5%
Färg Rött
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Mörkröda kristaller
Analysprocentintervall 38,5 till 45,5 %
Löslighetsinformation Löslig i alkohol och vatten. Lätt löslig i aceton.
Formel vikt 209,26 (vattenfattig)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.