Läs mer
Rodium(III) kloridhydrat, TRC
Produktkod. 30428539
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30428539 250 mg
1 options
Produktkod. 30428539 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR318645250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodium(III) Chloride Hydrate
CAS 20765-98-4
Molekylformel Cl3Rh.xH2O
Kvantitet 250 mg
Synonym Rhodium Trichloride Hydrate
InChI formel InChI=1S/C21H27F3O8S/c1-5-6-7-10-15(25)11-8-9-14(2)31-20(26)19-17(30-4)12-16(29-3)13-18(19)32-33(27,28)21(22,23)24/h5,12-14H,1,6-11H2,2-4H3
LEDER COc1cc(OC)c(C(=O)OC(C)CCCC(=O)CCCC=C)c(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)c1
IUPAC-namn 6-oxoundec-10-en-2-yl 2,4-dimetoxi-6-(trifluormetylsulfonyloxi)bensoat
Molekylvikt (g/mol) 209.26
Formel vikt 496.1379