Läs mer
Rodium(III)jodid, 99,9% (metallbas), Rh 20,8% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11351648
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351648 0.25 g 0.25g
11341648 1 g 1g
11361648 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11351648 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011029.01
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15492-38-3 | I3Rh | 483.62 g/mol
Rodium(III)jodid används för karbonyleringsprocessen. Det används också som en prekursor för hydroformyleringsreaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15492-38-3
Molekylformel I3Rh
Molekylvikt (g/mol) 483.62
MDL-nummer MFCD00016311
InChI-nyckel KXAHUXSHRWNTOD-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn rodium(3+)trijodid
LEDER [Rh+3].[I-].[I-].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodium(III) iodide
Färg Svart
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 0.25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 483.62
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Rh 20.8% min.
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.