Läs mer
Rodium(III)oxid, vattenfri, 99,9% (metallbas), Rh 80,6% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11341858
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11341858 0.5 g 0.5g
11351858 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11341858 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011814.02
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12036-35-0
Används i bilars katalysatorer. Det används också som en industriell katalysator vid tillverkning av kemiska intermediärer såsom oxo-alkoholer, såväl som salpetersyra och etansyra (ättiksyra) produktion. Det är också ett intresseområde för forskare av nya kondensatorelektrodmaterial, tillverkare av dynamiskt direktminne (DRAM) och icke-flyktiga direktminnen (FeRAM).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12036-35-0
MDL-nummer MFCD00011205
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodium(III) oxide
Smältpunkt 1100°C (decomposition)
Namnnotering Anhydrous
Färg Svart till grått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 0.5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water,acetone,conc. Hydrochloric acid,Nitric acid,Aqua regia.
Formel vikt 253.81
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Rh 80.6% min.
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 8.20 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.