Läs mer
Rhodium(III) oxide pentahydrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Rh 59% min
Produktkod. 11387497
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387497 5 g 5g
11367497 0.25 g 0.25g
11377497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11387497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012667.06
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 39373-27-8 | H10O8Rh2 | 343.883 g/mol
Används som katalysator i bilar. Det används också som en industriell katalysator vid tillverkning av kemiska intermediärer såsom oxo-alkoholer, såväl som salpetersyra och etansyra (ättiksyra). Det är likaledes av intresse för nya kondensatorelektrodmaterial, dynamiska direktminnen (DRAM) och icke-flyktiga direktminnen (FeRAM).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39373-27-8
Molekylformel H10O8Rh2
Molekylvikt (g/mol) 343.883
MDL-nummer MFCD00149843
InChI-nyckel XZIIPNYQAMUKBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodium iii oxide pentahydrate, o8rh2, rhodium-platinum oxide, rhodium iii oxide 5-hydrate, rhodium iii oxide pentahydrate, premion
PubChem CID 45073257
IUPAC-namn oxo(oxorhodiooxi)rodium;pentahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O=[Rh]O[Rh]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodium(III) oxide pentahydrate
Smältpunkt (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water and aqua regia.
Formel vikt 343.88 (253.81 Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Rh 59% min.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.