Läs mer
Rhodium(III) sulfate tetrahydrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Rh 35.9% min
Produktkod. p-7051344
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
Produktkod. 11379417
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041016.01
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15274-78-9 | H8O16Rh2S3 | 566.04 g/mol
Rodium(III)sulfat används som pläteringsreagens och tillsatser för ädelmetall.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15274-78-9
Molekylformel H8O16Rh2S3
Molekylvikt (g/mol) 566.04
MDL-nummer MFCD00798544
InChI-nyckel JJITWKYISWZJBI-UHFFFAOYSA-H
Synonym rhodium iii sulfate tetrahydrate, 3so4.2rh.4h2o, rhodium iii sulfate tetrahydrate, premion, dirhodium 3+ tetrahydrate trisulfate
PubChem CID 91886287
IUPAC-namn rodium(3+);trisulfat;tetrahydrat
LEDER O.O.O.O.[Rh+3].[Rh+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodium(III) sulfate tetrahydrate
Färg Brun
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 0.25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Rh2(SO4)3·4H2O
UN-nummer UN3261
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 566.05 (493.99 Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Rh 35.9% min.
Odör Odorless
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.