Läs mer
Rhodium(IV) oxide, Rh 75.2-77.4%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15492817
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15492817
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047002.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12137-27-8
Molekylformel O2Rh
Molekylvikt (g/mol) 134.904
MDL-nummer MFCD00016312
InChI-nyckel KZYDBKYFEURFNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodium iv oxide, rhodium oxide rho2, rhodium dioxide, rho2
PubChem CID 82936
IUPAC-namn dioxorhodium
LEDER O=[Rh]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodium(IV) oxide
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation It is insoluble in aqua regia.
Formel vikt 134.9
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Rh 75.2 to 77.4%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic