Läs mer
Rhodium(IV) oxide, Rh 75.2-77.4%, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rhodium(IV) oxide |
| Färg | Svart |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 250 mg |
| Löslighetsinformation | It is insoluble in aqua regia. |
| Formel vikt | 134.9 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Rh 75.2 to 77.4% |
| Odör | Odorless |
| Känslighet | Hygroscopic |