Läs mer
Rhodium Potassium Chloride, K2RhCl5, MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RHODIUM POTASSIUM CHLORIDE |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 358.37 |