Läs mer
Rhodium powder, -22 mesh, Premion™, 99.97% (metals basis), precious metals typically <20ppm each, Thermo Scientific™
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rhodium powder |
| Namnnotering | Precious metals typically <20ppm each |
| Färg | Gray |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Anteckningar om analysprocent | (metals basis) |
| UN-nummer | UN3089 |
| Procent renhet | 99.97% |
| Kvalitet | Premion |
| Odör | Odorless |