Läs mer
Rhodium powder, -22 mesh, Premion™, 99.97% (metals basis), precious metals typically <20ppm each, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7048484
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
Produktkod. 15484735
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010668.01
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-16-6
Molekylformel Rh
Molekylvikt (g/mol) 102.91
MDL-nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI-nyckel MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC-namn rhodium
LEDER [Rh]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodium powder
Namnnotering Precious metals typically <20ppm each
Färg Gray
Fysisk form Powder
Kvantitet 0.25 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
UN-nummer UN3089
Procent renhet 99.97%
Kvalitet Premion