Läs mer
Rhodium svamp, -20 mesh, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15471837
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15471837 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15471837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042866.03
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodium sponge
CAS 7440-16-6
Kvantitet 1 g
Maskstorlek −20 Mesh
Odör Luktfritt
Form Svamp
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Rh
MDL-nummer MFCD00011201 MFCD03458392
UN-nummer UN3089
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
InChI-nyckel MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Rh]
IUPAC-namn rodium
Molekylvikt (g/mol) 102.91
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.