Läs mer
Rhodium Standard för ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16301176 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
30 mL
Produktkod. 16301176
Brand: SPEX Certiprep CLRH11AM
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Rh10 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodium Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-16-6
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylformel Rh
MDL-nummer MFCD00011201 MFCD03458392
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standard Solution
InChI-nyckel MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Typ ICP/ICP-MS Standard
LEDER [Rh]
IUPAC-namn rodium
Lösningsmedel eller matris 2% HCl
Molekylvikt (g/mol) 102.91
PubChem CID 23948
Kvantitet 30 mL
ChEBI CHEBI:33359
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning