Läs mer
Rhodizonic Acid Sodium Salt, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10132350 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass Jar
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. 10132350
Brand: Fisher Chemical R/0300/44
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 300°C
CAS 523-21-7
Färg Green
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 5 g
Molekylformel C6Na2O6
MDL-nummer MFCD00001650
Synonym sodium rhodizonate, sodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, rhodizonic acid disodium salt, unii-9qf0329l3g, rhodizonic acid sodium salt, rhodizonic acid, disodium salt, disodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diolate, 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diol disodium salt, disodium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, dipotassium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate
InChI-nyckel SXWPCWBFJXDMAI-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
IUPAC-namn disodium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis(olate)
Molekylvikt (g/mol) 214.04
PubChem CID 68225
Formel vikt 214.04g/mol
Förpackning Glass Jar