Läs mer
Novus Biologicals™ RHOT2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18467589 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18467589 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18467589 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00089941T01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Signal Transduction
Mål RHOT2
Synonym ARHT2, C16orf39, chromosome 16 open reading frame 39, EC 3.6.5, EC 3.6.5.-, hMiro-2, MIRO-2 mitochondrial Rho 2, mitochondrial Rho GTPase 2, Ras homolog gene family member T2, ras homolog gene family, member T2, RASL
Gensymbol RHOT2