missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
RHPP+ ion Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RHPP+ ion Chloride |
| CAS | 154440-77-4 |
| Molekylformel | C21 H20 Cl F N O . Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-(4-Chlorophenyl)-1-(4-(4-fluorophenyl)-4-hydroxybutyl)pyridin-1-ium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20ClFNO.ClH/c22-19-7-3-16(4-8-19)17-11-14-24(15-12-17)13-1-2-21(25)18-5-9-20(23)10-6-18;/h3-12,14-15,21,25H,1-2,13H2;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].OC(CCC[n+]1ccc(cc1)c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC-namn | 4-(4-Chlorophenyl)-1-(4-(4-fluorophenyl)-4-hydroxybutyl)pyridin-1-ium Chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.29 |
| Formel vikt | 391.0906 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?