Läs mer
Rhynchophylline, MedChemExpress
Beskrivning
Rhyncholphylline, an alkaloid isolated from Uncaria, shows potent inhibition of lipopolysaccharide (LPS)-induced NO production in rat primary microglial cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rhynchophylline |
| CAS | 76-66-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H28N2O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (65.02 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=C2C=CC=C1)[C@]32[C@@](C[C@H](/C(C(OC)=O)=C\OC)[C@@H](CC)C4)([H])N4CC3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.47 |
| Formel vikt | 384.47 |
| Visa mer |