Läs mer
Rhynchophylline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rhynchophylline |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28N2O4/c1-4-14-12-24-10-9-22(17-7-5-6-8-18(17)23-21(22)26)19(24)11-15(14)16(13-27-2)20(25)28-3/h5-8,13-15,19H,4,9-12H2,1-3H3,(H,23,26)/b16-13+/t14-,15-,19-,22+/m0/s1 |
| Formel vikt | 384.2049 |